Principaux documents
636258
Sigma-Aldrich
Isoxazole-5-carboxylic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H3NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
113.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
144-148 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccno1
InChI
1S/C4H3NO3/c6-4(7)3-1-2-5-8-3/h1-2H,(H,6,7)
Clé InChI
MIIQJAUWHSUTIT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Isoxazole-5-carboxylic acid can be obtained via dehydration of 5-trichloromethylisoxazole.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
"Efficient synthesis and dehydration reaction of trichloromethylated 2-(3-phenyl-5-hydroxy-4, 5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl)-4-aryl-5-alkylthiazoles"
Bonacorso.GH, et al.
Heteroatom Chem., 14(02), 132-137 (2003)