Documents
635952
Sigma-Aldrich
N-Boc-3-aminophenol
97%
About This Item
Formule linéaire :
HOC6H4NHCO2C(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
134-138 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)Nc1cccc(O)c1
InChI
1S/C11H15NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-8-5-4-6-9(13)7-8/h4-7,13H,1-3H3,(H,12,14)
Clé InChI
HJQNVUQTARSZDK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves