Principaux documents
632112
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-pentynoate
97%
5 G
106.00 CHF
106.00 CHF
Date d'expédition estimée le01 juin 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
106.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H10O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.15
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
106.00 CHF
Date d'expédition estimée le01 juin 2025
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.439 (lit.)
pb
178-179 °C (lit.)
Densité
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C#CCC
InChI
1S/C7H10O2/c1-3-5-6-7(8)9-4-2/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
XDPRPKSTFBPPHU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameHealth hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
100.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
38 °C - closed cup