Principaux documents
630136
Sigma-Aldrich
Poly(2,2,3,3,3-pentafluoropropyl acrylate)
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5F5O2)n
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Indice de réfraction
n20/D 1.3890 (lit.)
Température de transition
Tg -26 °C(lit.)
Solubilité
DMSO: soluble
NMP: soluble
THF: soluble
methylene chloride: soluble
Densité
1.446 g/mL at 25 °C (lit.)
Application
Low refractive index polymer for cladding layer in optical waveguides. Transparent, low surface tension polymer.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Articles
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.