Principaux documents
630012
Sigma-Aldrich
2,2′-Dichlorobenzil
97%
5 G
97.70 CHF
97.70 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
97.70 CHF
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4COCOC6H4Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
279.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
97.70 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
132-136 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
ketone
Chaîne SMILES 
Clc1ccccc1C(=O)C(=O)c2ccccc2Cl
InChI
1S/C14H8Cl2O2/c15-11-7-3-1-5-9(11)13(17)14(18)10-6-2-4-8-12(10)16/h1-8H
Clé InChI
VOSNNSVWVJFJCR-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable