Principaux documents
615722
Sigma-Aldrich
Hydrocinnamic acid-d9,OH
98 atom % D
Synonyme(s) :
3-Phenylpropionic-d9 acid
About This Item
Formule linéaire :
C6D5CD2CD2COOH
Poids moléculaire :
159.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
98 atom % D
Forme
solid
pb
280 °C (lit.)
Pf
47-49 °C (lit.)
Changement de masse
M+9
Chaîne SMILES 
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C9H10O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,10,11)/i1D,2D,3D,4D,5D,6D2,7D2
Clé InChI
XMIIGOLPHOKFCH-NVLGFDPUSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
230.0 °F
Point d'éclair (°C)
110 °C