Principaux documents
614467
Sigma-Aldrich
1-Bromohexadecane-d33
98 atom % D
Synonyme(s) :
Cetyl bromide-d33, Hexadecyl bromide-d33
1 G
1 290.00 CHF
1 290.00 CHF
Date d'expédition estimée le13 mai 2025
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 G
1 290.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
CD3(CD2)14CD2Br
Poids moléculaire :
338.54
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
1 290.00 CHF
Date d'expédition estimée le13 mai 2025
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
pb
190 °C/11 mmHg (lit.)
Pf
16-18 °C (lit.)
Densité
1.105 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+33
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C16H33Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h2-16H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2
Clé InChI
HNTGIJLWHDPAFN-TUWMXWROSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
350.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
177 °C - closed cup