Principaux documents
614009
Sigma-Aldrich
Hydrazine-d4 monodeuterate
98 atom % D
Synonyme(s) :
Hydrazine-d4 deuterate
20 G
881.00 CHF
881.00 CHF
Check Cart for Availability
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
20 G
881.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
ND2ND2 · D2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
56.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
881.00 CHF
Check Cart for Availability
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
98 atom % D
Indice de réfraction
n20/D 1.428
pb
120.1 °C (lit.)
Pf
-51.7 °C (lit.)
Densité
1.156 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+6
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[2H]O[2H].[2H]N([2H])N([2H])[2H]
InChI
1S/H4N2.H2O/c1-2;/h1-2H2;1H2/i/hD6
Clé InChI
IKDUDTNKRLTJSI-YIKVAAQNSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
165.2 °F
Point d'éclair (°C)
74 °C