613878
Methylacetylene-d4
99 atom % D
Synonyme(s) :
Propyne-d4
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % D
pb
-23.2 °C (lit.)
Pf
-102.7 °C (lit.)
Changement de masse
M+4
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[2H]C#CC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H4/c1-3-2/h1H,2H3/i1D,2D3
Clé InChI
MWWATHDPGQKSAR-BMQYTIHCSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
-59.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-51.00 °C - closed cup