Documents
613622
Sigma-Aldrich
1,3-Diamino(propane-d6)
98 atom % D, 98% (CP)
Synonyme(s) :
1,3-Propane-d6-diamine
About This Item
Formule linéaire :
H2NCD2CD2CD2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
80.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
98% (CP)
Point d'ébullition
140 °C (lit.)
Pf
-12 °C (lit.)
Densité
0.959 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N
InChI
1S/C3H10N2/c4-2-1-3-5/h1-5H2/i1D2,2D2,3D2
Clé InChI
XFNJVJPLKCPIBV-NMFSSPJFSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
122.0 °F - (in analogy to similar products)
Point d'éclair (°C)
50 °C - (in analogy to similar products)