Principaux documents
426245
Sigma-Aldrich
Ethylene-d4-diamine
98 atom % D, 98% (CP)
Synonyme(s) :
Ethylenediamine-1,1,2,2-d4
250 MG
364.00 CHF
1 G
904.00 CHF
364.00 CHF
Check Cart for Availability
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
250 MG
364.00 CHF
1 G
904.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
H2NCD2CD2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
64.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
364.00 CHF
Check Cart for Availability
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
98% (CP)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.455 (lit.)
pb
118 °C (lit.)
Pf
9 °C (lit.)
Densité
1.022 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])N
InChI
1S/C2H8N2/c3-1-2-4/h1-4H2/i1D2,2D2
Clé InChI
PIICEJLVQHRZGT-LNLMKGTHSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
100.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
38.00 °C - closed cup