Principaux documents
612057
Supelco
Nicotine solution
2 mg/mL in methanol-d4 (99.8 atom % D), TMS 0.05 %, NMR tube size 5 mm × 8 in.
1 EA
277.00 CHF
277.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
277.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H14N2
Poids moléculaire :
162.23
Code UNSPSC :
12142201
Nomenclature NACRES :
NA.24
277.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Composition
TMS, 0.05%
Niveau de qualité
Concentration
2 mg/mL in methanol-d4 (99.8 atom % D)
Technique(s)
NMR: suitable
Taille du tube de RMN
5 mm × 8 in.
Adéquation
suitable for NMR (reference standard)
Format
single component solution
Quantité
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
51.8 °F
Point d'éclair (°C)
11 °C