Principaux documents
609420
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N2 sulfate
30 atom % 15N
Synonyme(s) :
15N Labeled ammonium sulfate, Diazanium-15N2 sulfate
About This Item
Formule linéaire :
(15NH4)2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
30 atom % 15N
Forme
solid
Poids mol.
132.74 by atom % calculation (30 atom % 15N)
Pf
>280 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[15NH3].[15NH3].OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)/i2*1+1;
Clé InChI
BFNBIHQBYMNNAN-ISOLYIDJSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable