Principaux documents
608998
Sigma-Aldrich
L-Proline-15N
≥95 atom % 15N, 98% (CP)
500 MG
1 250.00 CHF
1 250.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mars 2025
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
500 MG
1 250.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H915NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
1 250.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mars 2025
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
≥95 atom % 15N
Niveau de qualité
Essai
98% (CP)
Activité optique
[α]25/D -86.0°, c = 2 in H2O
Technique(s)
bio NMR: suitable
Pf
228 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
OC(=O)[C@@H]1CCC[15NH]1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i6+1
Clé InChI
ONIBWKKTOPOVIA-JGTYJTGKSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable