Documents
607495
Sigma-Aldrich
Formamide-15N,d2
98 atom % 15N, 98 atom % D
About This Item
Formule linéaire :
HCO15ND2
Poids moléculaire :
48.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % 15N
98 atom % D
Point d'ébullition
210 °C (lit.)
Pf
2-3 °C (lit.)
Densité
1.208 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[2H]N([2H])C=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)/i/hD2
Clé InChI
ZHNUHDYFZUAESO-ZSJDYOACSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.