Principaux documents
607452
Sigma-Aldrich
Acetic anhydride-1,1′-13C2,d6
99 atom % 13C, 98 atom % D
100 MG
973.00 CHF
973.00 CHF
Date d'expédition estimée le18 avril 2025
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
100 MG
973.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
(CD313CO)2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
110.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
973.00 CHF
Date d'expédition estimée le18 avril 2025
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Technique(s)
protein expression: suitable
pb
138-140 °C (lit.)
Pf
-73 °C (lit.)
Densité
1.164 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+8
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])[13C](=O)O[13C](=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H6O3/c1-3(5)7-4(2)6/h1-2H3/i1D3,2D3,3+1,4+1
Clé InChI
WFDIJRYMOXRFFG-LNFWYSGTSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
À utiliser avec
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
120.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
49 °C - closed cup