Principaux documents
607320
Sigma-Aldrich
Dimethylamine-13C2,15N hydrochloride
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
About This Item
Formule linéaire :
(13CH3)215NH ·HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
84.52
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Niveau de qualité
Pf
170-173 °C (lit.)
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
Cl.[13CH3][15NH][13CH3]
InChI
1S/C2H7N.ClH/c1-3-2;/h3H,1-2H3;1H/i1+1,2+1,3+1;
Clé InChI
IQDGSYLLQPDQDV-HCULJTSZSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
19.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-6.70 °C - closed cup