Principaux documents
607096
Sigma-Aldrich
17α-(Acetoxy-1-13C,2,2,2-d3)-6-methyl-4,6-pregnadiene-3,20-dione
99 atom % 13C, 99 atom % D
Synonyme(s) :
Magestrol acetate-1-13C,2,2,2-d3
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13CC23H29D3O4
Poids moléculaire :
388.52
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
99 atom % D
Forme
solid
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])[13C](=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3C=C(C)C4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(C)=O
InChI
1S/C24H32O4/c1-14-12-18-19(22(4)9-6-17(27)13-21(14)22)7-10-23(5)20(18)8-11-24(23,15(2)25)28-16(3)26/h12-13,18-20H,6-11H2,1-5H3/t18-,19+,20+,22-,23+,24+/m1/s1/i3D3,16+1
Clé InChI
RQZAXGRLVPAYTJ-KZUQRROGSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable