Principaux documents
606251
Sigma-Aldrich
Phosgene-13C solution
~1 M in benzene, 99 atom % 13C
5 ML
782.00 CHF
782.00 CHF
Check Cart for Availability
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
5 ML
782.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
13COCl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
99.91
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
782.00 CHF
Check Cart for Availability
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Poids mol.
99.90 by atom % calculation
Concentration
~1 M in benzene
Changement de masse
M+1
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl[13C](Cl)=O
InChI
1S/CCl2O/c2-1(3)4/i1+1
Clé InChI
YGYAWVDWMABLBF-OUBTZVSYSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Organes cibles
Blood
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
12.2 °F
Point d'éclair (°C)
-11 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter