Principaux documents
603996
Sigma-Aldrich
Lithium Acetate-13C2
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Acetic acid-13C2 lithium salt
About This Item
Formule linéaire :
13CH313CO2Li
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
67.97
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
solid
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[Li+].[13CH3][13C]([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Li/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1/i1+1,2+1;
Clé InChI
XIXADJRWDQXREU-AWQJXPNKSA-M
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable