Documents
603848
Sigma-Aldrich
2-Mercaptoethanol-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
HSCH213CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
79.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
98% (CP)
Point d'ébullition
157 °C (lit.)
Densité
1.128 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
O[13CH2]CS
InChI
1S/C2H6OS/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2/i1+1
Clé InChI
DGVVWUTYPXICAM-OUBTZVSYSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
165.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
74 °C - closed cup