Principaux documents
603635
Sigma-Aldrich
1,7-Heptanediol-2,4,6-13C3
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Heptamethylene glycol-2,4,6-13C3
About This Item
Formule linéaire :
HOCH213CH2CH213CH2CH213CH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
135.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
liquid
pb
259 °C (lit.)
Pf
17-19 °C (lit.)
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
OC[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]CO
InChI
1S/C7H16O2/c8-6-4-2-1-3-5-7-9/h8-9H,1-7H2/i1+1,4+1,5+1
Clé InChI
SXCBDZAEHILGLM-GEWHOUHMSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable