Principaux documents
603007
Sigma-Aldrich
Water-17O
35-39.9 atom % 17O
Synonyme(s) :
17O Labeled water
About This Item
Formule linéaire :
H217O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
19.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
50202301
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
35-39.9 atom % 17O
Poids mol.
18.37 by atom % calculation (at 35 atom % 17O)
pb
100 °C (lit.)
Pf
0 °C (lit.)
Densité
1.044 g/mL at 25 °C
Masse volumique apparente
1.01
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[17OH2]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+1
Clé InChI
XLYOFNOQVPJJNP-OUBTZVSYSA-N
Description générale
(Normalized with respect to hydrogen)
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable