Principaux documents
442585
Sigma-Aldrich
Pentafluorophenylmagnesium bromide solution
0.5 M in diethyl ether
Synonyme(s) :
(Perfluorophenyl)magnesium bromide, 2,3,4,5,6-Pentafluorophenylmagnesium bromide, Bromo(pentafluorophenyl)magnesium
100 ML
203.00 CHF
203.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
203.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
C6F5MgBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
271.27
Beilstein:
3611565
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
203.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Niveau de qualité
Capacité de réaction
reaction type: Grignard Reaction
Concentration
0.5 M in diethyl ether
pb
34.6 °C
Densité
0.861 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
Fc1c(F)c(F)c([Mg]Br)c(F)c1F
InChI
1S/C6F5.BrH.Mg/c7-2-1-3(8)5(10)6(11)4(2)9;;/h;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
AXQVMJIDNDRSFM-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
Employed in the synthesis of novel arsonic and arsinic acids as ligands for potential transition-metal ion extractants,[1] and in the synthesis of polyfluoroaryl alkyl sulfides.[2]
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-40.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-40 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles
Journal of Fluorine Chemistry, 73, 73-73 (1995)
Solvent Extr. Ion Exch., 14, 417-417 (1996)