Principaux documents
600164
Sigma-Aldrich
Methane-13C
10 atom % 13C
Synonyme(s) :
13C Labeled methane
About This Item
Formule linéaire :
13CH4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
17.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Densité de vapeur
0.55 (vs air)
Pureté isotopique
10 atom % 13C
Poids mol.
16.13 by atom % calculation (10 atom % 13C)
pb
−161 °C (lit.)
Pf
−183 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[13CH4]
InChI
1S/CH4/h1H4/i1+1
Clé InChI
VNWKTOKETHGBQD-OUBTZVSYSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameGas cylinder
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-306.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-188 °C - closed cup