Principaux documents
597767
Sigma-Aldrich
5-Acetyl-2-methoxypyridine
97%
5 G
196.00 CHF
196.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
196.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H9NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
196.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
solid
Pf
53-57 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
Chaîne SMILES 
COc1ccc(cn1)C(C)=O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6(10)7-3-4-8(11-2)9-5-7/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
RYOQZXOVBJIUSX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable