Principaux documents
597678
Sigma-Aldrich
3-Butenylamine hydrochloride
97%
Synonyme(s) :
1-Amino-3-butene hydrochloride, 3-Buten-1-amine hydrochloride, 4-Amino-1-butene hydrochloride
About This Item
Formule linéaire :
CH2=CHCH2CH2NH2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
107.58
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
176-180 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
allyl
amine
Chaîne SMILES 
Cl.NCCC=C
InChI
1S/C4H9N.ClH/c1-2-3-4-5;/h2H,1,3-5H2;1H
Clé InChI
MKEXLMVYRUNCQJ-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Butenylamine hydrochloride can be used to synthesize 2-(3-butenylamino)-3-chloronaphthalene-1,4-dione via reaction with 2,3-dichloro-1,4-naphthoquinone in the presence of sodium bicarbonate.[1]
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
"Synthesis of eight-, nine-, and ten-membered, nitrogen-containing quinone-fused heterocycles"
<BIG>Yerushalmi S, et al.</BIG>
Synthesis, 2007(02), 239- 242 (2007)
Caroline Mille et al.
Biosensors, 2(4), 433-447 (2012-01-01)
This work illustrates the enhancement of the sensitivity of the ELISA titration for recombinant human and native prion proteins, while reducing other non-specific adsorptions that could increase the background signal and lead to a low sensitivity and false positives. It