597406
2,4-Difluoro-3-formylphenylboronic acid
About This Item
Produits recommandés
Pf
206-210 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[H]C(=O)c1c(F)ccc(B(O)O)c1F
InChI
1S/C7H5BF2O3/c9-6-2-1-5(8(12)13)7(10)4(6)3-11/h1-3,12-13H
Clé InChI
PVAWONNALJEQJH-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable