Principaux documents
597015
Sigma-Aldrich
Triethoxy(4-methoxyphenyl)silane
97%
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5O)3SiC6H4OCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.474 (lit.)
pb
128 °C/3 mmHg (lit.)
Densité
1.030 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCO[Si](OCC)(OCC)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C13H22O4Si/c1-5-15-18(16-6-2,17-7-3)13-10-8-12(14-4)9-11-13/h8-11H,5-7H2,1-4H3
Clé InChI
VIJXFDYNPXVYJQ-UHFFFAOYSA-N
Application
A silicon-based nucleophile shown to be reactive in Pd-catalyzed cross-coupling reactions.[1]
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Denmark, S. E.; Ober, M. H.
Aldrichimica Acta, 36, 75-75 (2003)