Key Documents
595667
Sigma-Aldrich
α-Cyano-4-hydroxycinnamic acid-d7
97 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
DOC6D4CD=C(CN)CO2D
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
97 atom % D
Pureté
97% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
bio NMR: suitable
Pf
250-253 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+7
Chaîne SMILES 
[2H]OC(=O)\C(C#N)=C(/[2H])c1c([2H])c([2H])c(O[2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C10H7NO3/c11-6-8(10(13)14)5-7-1-3-9(12)4-2-7/h1-5,12H,(H,13,14)/b8-5+/i1D,2D,3D,4D,5D/hD2
Clé InChI
AFVLVVWMAFSXCK-BMKBMMDNSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable