Principaux documents
595349
Sigma-Aldrich
7-Methoxy-1-indanone
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H10O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
99-102 °C
Groupe fonctionnel
ketone
Chaîne SMILES 
COc1cccc2CCC(=O)c12
InChI
1S/C10H10O2/c1-12-9-4-2-3-7-5-6-8(11)10(7)9/h2-4H,5-6H2,1H3
Clé InChI
CZXBVBATQPHSSL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
7-Methoxy-1-indanone can be synthesized by using chroman-4-one as the starting material.[1]
Application
7-Methoxy-1-indanone can be used to synthesize 10,15-Dihydro-4,9,14-trimethoxy-5H-diindeno[1,2-a;1′,2′-c]fluorene via acid-catalyzed trimerization.[2]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
"Synthesis of new C3h and C3v Truxene derivatives"
Gomez-Lor B, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2001(11), 2107-2114 (2001)
"Ring-substituted 11-oxo-11H-indeno [1, 2-b] quinoline-6-carboxamides with similar patterns of cytotoxicity to the dual topo I/II inhibitor DACA"
Deady.WL, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 7(12), 2801- 2809 (1999)