Principaux documents
593419
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-5-iodophenylboronic acid
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3(I)B(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.82
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Pf
>230 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OB(O)c1cc(I)ccc1F
InChI
1S/C6H5BFIO2/c8-6-2-1-4(9)3-5(6)7(10)11/h1-3,10-11H
Clé InChI
QZPDCZSOVJLEKB-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable