Principaux documents
593052
Sigma-Aldrich
Poly(pyromellitic dianhydride-co-4,4′-oxydianiline), amic acid solution
11 wt. %±5 wt. % in NMP/aromatic hydrocarbons (80%/20% solvent ratio)
Synonyme(s) :
Pyre-M.L.® RC-5097, Polyamic acid
250 ML
99.70 CHF
99.70 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 ML
99.70 CHF
About This Item
Formule linéaire :
(C12H12N2O .C10H2O6)x
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
99.70 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en gros
Concentration
11 wt. %±5 wt. % in NMP/aromatic hydrocarbons (80%/20% solvent ratio)
Indice de réfraction
n20/D 1.502
Viscosité
105-135 poise
Densité
1.066 g/mL at 25 °C
Température de stockage
−20°C
Informations légales
Pyre-M.L. is a registered trademark of Industrial Summit Technologies Corp.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
138.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
59 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Jingxian Yu et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 17(4), e2005925-e2005925 (2020-12-30)
Optical fibers made of polymeric materials possess high flexibility that can potentially integrate with flexible electronic devices to realize complex functions in biology and neurology. Here, a multichannel flexible device based on four individually addressable optical fibers transfer-printed with flexible