Principaux documents
590444
Sigma-Aldrich
Methyl (4-chlorobenzoyl)acetate
Synonyme(s) :
(p-Chlorobenzoyl)acetic acid methyl ester, Methyl 3-(4-chlorophenyl)-3-oxopropionate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H9ClO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.63
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Pf
42-46 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)CC(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C10H9ClO3/c1-14-10(13)6-9(12)7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5H,6H2,1H3
Clé InChI
OIPOJEDRCKVDJK-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in:
  • Oxidative coupling with aminopyridines
  • Enantioselective hydrogenation of unprotected β-enamine esters
  • Intramolecular cyclization
  • Oxidative alkylation of benzylic C-H bonds
  • Tandem oxidative coupling and annulation of phenols
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable