Principaux documents
590126
Sigma-Aldrich
Benzyl 2-propylacrylate
99%
About This Item
Formule linéaire :
H2C=C(CH2CH2CH3)CO2CH2C6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
99%
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[H]\C([H])=C(\CCC)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C13H16O2/c1-3-7-11(2)13(14)15-10-12-8-5-4-6-9-12/h4-6,8-9H,2-3,7,10H2,1H3
Clé InChI
VVMMMVHSJPQPMA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable