Principaux documents
589500
Sigma-Aldrich
DL-Proline-2-d1
98 atom % D
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5DH8NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
98 atom % D
Essai
98% (CP)
Forme
solid
Pf
208 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[2H]C1(CCCN1)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/i4D
Clé InChI
ONIBWKKTOPOVIA-QYKNYGDISA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable