Principaux documents
589128
Sigma-Aldrich
2-Ethylacrylic acid
contains 150 ppm BHT as inhibitor, 98%
Synonyme(s) :
2-Ethylpropenoic acid, 2-Methylenebutanoic acid, 2-Methylenebutyric acid
250 MG
318.00 CHF
318.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
318.00 CHF
About This Item
Formule linéaire :
H2C=C(C2H5)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
318.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Contient
150 ppm BHT as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.437 (lit.)
pb
176 °C (lit.)
Densité
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]\C([H])=C(\CC)C(O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-4(2)5(6)7/h2-3H2,1H3,(H,6,7)
Clé InChI
WROUWQQRXUBECT-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
181.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
83.3 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
O A Mamer et al.
The Biochemical journal, 160(3), 417-426 (1976-12-15)
1. Normal human urine contains small amounts (less than 4 mg/g of creatinine) of 2-ethylhydracrylic acid, formed, we believe, by a previously undisclosed endogenous catabolic pathway for the oxidation of a newly described series of R metabolites of isoleucine. 2.