Principaux documents
588873
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-methoxy-4-methylpyridine
≥96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H8BrNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥96%
Pf
33-37 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1cc(C)c(Br)cn1
InChI
1S/C7H8BrNO/c1-5-3-7(10-2)9-4-6(5)8/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
HTBPXLJKMNBQMS-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
224.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
107 °C - closed cup