Key Documents
376825
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
98%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H3(CF3)CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.488 (lit.)
Point d'ébullition
42-44 °C/1.5 mmHg (lit.)
Densité
1.435 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1ccc(Cl)c(C=O)c1
InChI
1S/C8H4ClF3O/c9-7-2-1-6(8(10,11)12)3-5(7)4-13/h1-4H
Clé InChI
OZZOJJJYKYKBNH-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde may be used as reactant in the three-component reaction of 2-halogenated aromatic aldehydes, 1H-benzo[d]imidazol-5-amine and cyclohexane-1,3-diones to afford imidazoquinolinoacridinone derivatives. It may be used in the gas-phase chemical derivatization of poly(tetrafluoroethylene) and poly(ethylene terephthalate) using gas plasma.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
192.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
89 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Domino synthesis of fused hexacyclic imidazoquinolinoacridinones catalyzed by CuI/l-proline.
Li C, et al.
Tetrahedron, 70(46), 8919-8924 (2014)
Surface chemical derivatization of plasma-treated PET and PTFE.
Markkula TK, et al.
Surface and Interface Analysis : SIA, 34(1), 583-587 (2002)