Principaux documents
587419
Sigma-Aldrich
Samarium(III) hydroxide hydrate
99.99% trace metals basis
About This Item
Formule linéaire :
Sm(OH)3 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.38 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai:
99.99% trace metals basis
Forme:
powder and chunks
Essai
99.99% trace metals basis
Forme
powder and chunks
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: samarium
Chaîne SMILES 
[H]O[H].O[Sm](O)O
InChI
1S/4H2O.Sm/h4*1H2;/q;;;;+3/p-3
Clé InChI
BJIVKZCSXQGTND-UHFFFAOYSA-K
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable