Principaux documents
586439
Sigma-Aldrich
Benzene-1,2,3,5-d4
99 atom % D
Synonyme(s) :
1,2,3,5-Tetradeuteriobenzene
About This Item
Formule linéaire :
C6D4H2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
82.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % D
Niveau de qualité
pb
80 °C (lit.)
Pf
5.5 °C (lit.)
Densité
0.919 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[2H]c1cc([2H])c([2H])c([2H])c1
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1D,2D,3D,6D
Clé InChI
UHOVQNZJYSORNB-VTBMLFEUSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Organes cibles
Blood
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
12.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-11 °C - closed cup