Principaux documents
579750
Sigma-Aldrich
3,4-Diaminobenzhydrazide
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H10N4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
solid
Pf
157-161 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NNC(=O)c1ccc(N)c(N)c1
InChI
1S/C7H10N4O/c8-5-2-1-4(3-6(5)9)7(12)11-10/h1-3H,8-10H2,(H,11,12)
Clé InChI
YGCXQTYRSKMILM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable