Principaux documents
578754
Sigma-Aldrich
N-(4-Phenylboronic)succinamic acid
About This Item
Formule linéaire :
(OH)2BC6H4NHCOCH2CH2CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pf
165-169 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amide
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
OB(O)c1ccc(NC(=O)CCC(O)=O)cc1
InChI
1S/C10H12BNO5/c13-9(5-6-10(14)15)12-8-3-1-7(2-4-8)11(16)17/h1-4,16-17H,5-6H2,(H,12,13)(H,14,15)
Clé InChI
VYUCUZOJUHAJLU-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Construction of combinatorial artificial receptor array (CARA)
  • Preparation of hydroxycoumarins and pyranocoumarins via Pechmann condensation and Pd-catalyzed Suzuki coupling as antitumor agents
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable