Principaux documents
577243
Sigma-Aldrich
N-(1-Pentyl)formamide
90%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H13NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
115.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
90%
Indice de réfraction
n20/D 1.444 (lit.)
Densité
0.891 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCNC=O
InChI
1S/C6H13NO/c1-2-3-4-5-7-6-8/h6H,2-5H2,1H3,(H,7,8)
Clé InChI
UBKOTQBYKQFINX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter