Principaux documents
576220
Sigma-Aldrich
1-Methyl-1H-imidazole-2-carboxylic acid
technical grade, 90%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H6N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical grade
Essai
90%
Forme
solid
Pf
104 °C (dec.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
Cn1ccnc1C(O)=O
InChI
1S/C5H6N2O2/c1-7-3-2-6-4(7)5(8)9/h2-3H,1H3,(H,8,9)
Clé InChI
WLDPWZQYAVZTTP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3