575712
Strontium sulfide
≥99.9%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99.9%
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: strontium
Pf
>2000 °C (lit.)
Chaîne SMILES
S=[Sr]
InChI
1S/S.Sr
Clé InChI
XXCMBPUMZXRBTN-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges