Principaux documents
575119
Sigma-Aldrich
Holmium(III) sulfate
≥99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Holmium sulfate
About This Item
Formule linéaire :
Ho2(SO4)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
618.05
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Pureté
≥99.99% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: holmium
Chaîne SMILES 
[Ho+3].[Ho+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Ho.3H2O4S/c;;3*1-5(2,3)4/h;;3*(H2,1,2,3,4)/q2*+3;;;/p-6
Clé InChI
MKPJADFELTTXAV-UHFFFAOYSA-H
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable