Principaux documents
573027
Sigma-Aldrich
2-Amino-4,5-bis(4-methoxyphenyl)furan-3-carbonitrile
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H16N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
320.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Pf
190-194 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
nitrile
Chaîne SMILES 
COc1ccc(cc1)-c2oc(N)c(C#N)c2-c3ccc(OC)cc3
InChI
1S/C19H16N2O3/c1-22-14-7-3-12(4-8-14)17-16(11-20)19(21)24-18(17)13-5-9-15(23-2)10-6-13/h3-10H,21H2,1-2H3
Clé InChI
DEQCWXNKHKLPFP-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable