571857
4-Fluorophenethyl isocyanate
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5011 (lit.)
Point d'ébullition
232-233 °C (lit.)
Densité
1.1342 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Fc1ccc(CCN=C=O)cc1
InChI
1S/C9H8FNO/c10-9-3-1-8(2-4-9)5-6-11-7-12/h1-4H,5-6H2
Clé InChI
FDCHHLBMDMJXGM-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
200.6 °F
Point d'éclair (°C)
93.66 °C