Principaux documents
570818
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-2-methylphenylmagnesium chloride solution
0.5 M in THF
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3(CH3)MgCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.88
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Capacité de réaction
reaction type: Grignard Reaction
Concentration
0.5 M in THF
pb
65-67 °C (lit.)
Densité
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1c(F)cccc1[Mg]Cl
InChI
1S/C7H6F.ClH.Mg/c1-6-4-2-3-5-7(6)8;;/h2-3,5H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
XVXJKZMOSQDWMQ-UHFFFAOYSA-M
Informations légales
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
1.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17.2 °C - closed cup